Learn More
Desipramina-d3, TRC
Código de producto. 30362273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362273 25 mg 25 miligramos
30356818 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30362273 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29005325MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65100-49-4
Fórmula molecular C18 2H3 H20 N3
Peso molecular (g/mol) 284.41
Sinónimo Desipramine D3
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-(2,3,4-trideuterio-5,6-dihidrobenzo[b][1,4]benzodiacepina-11-il)propano-1-amina
SMILES [2H]c1cc2N(CCCN(C)C)c3ccccc3CNc2c([2H])c1[2H]
Specifica
Nombre del producto químico o material Desipramine Methyl-d3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23N3/c1-20(2)12-7-13-21-17-10-5-3-8-15(17)14-19-16-9-4-6-11-18(16)21/h3-6,8-11,19H,7,12-14H2,1-2H3/i4D,6D,9D
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.208
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.