Learn More
Clorhidrato de desipramina-D3 0,1 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desipramine-D3 hydrochloride |
| CAS | 1435934-62-5 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Fórmula molecular | C18 2H3 H19 N2 . Cl H |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Desipramine-D3 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])NCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N-(trideuteriometil)propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 305.86 |
| Mostrar más |