Learn More
Desipramina-2,4,6,8-d4 Cloruro, TRC
Código de producto. 30357498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357498 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30357498 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2900521MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desipramine-2,4,6,8-d4 Hydrochloride
CAS 61361-34-0
Fórmula molecular C18 2H4 H18 N2 . Cl H
Cantidad 1 mg
Sinónimo 5H-Dibenz[b,f]azepine-2,4,6,8-d4-5-propanamine, 10,11-dihydro-N-methyl-, monohydrochloride (9CI), Desipramine-2,4,6,8-D4 Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H/i2D,3D,9D,10D;
SMILES Cl.[2H]c1cc([2H])c2N(CCCNC)c3c([2H])cc([2H])cc3CCc2c1
Nombre IUPAC N-metil-3-(1,3,8,10-tetradeuterio-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-il)propan-1-amina; Cloruro
Peso molecular (g/mol) 306.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1801