Learn More
Desipramina-2,4,6,8-d4 HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desipramine-2,4,6,8-d4 Hydrochloride |
| CAS | 61361-34-0 |
| Fórmula molecular | C18 2H4 H18 N2 . Cl H |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | 5 H-Dibenz[b,f]azepine-2,4,6,8-d4-5-propanamine, 10,11-dihydro-N-methyl-, monohydrochloride (9 CI), Desipramine-2,4,6,8-D4 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19 H,6,11-14H2,1H3;1 H/i2D,3 D,9 D,10 D; |
| SMILES | Cl.[2 H]c1cc([2 H])c2N(CCCNC)c3c([2 H])cc([2 H])cc3CCc2c1 |
| Nombre IUPAC | N-metil-3-(1,3,8,10-tetradeuterio-5,6-dihidrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-il)propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 306.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.1801 g/mol |
| Mostrar más |