Learn More
Desidustat, TRC
Código de producto. 30134787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134787 25 mg 25 miligramos
30133028 100 mg 100 miligramos
30009281 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134787 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29769525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1616690-16-4
Fórmula molecular C16 H16 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 332.31
Sinónimo N-[[1-(Cyclopropylmethoxy)-1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinyl]carbonyl]glycine, ZYAN 1
Nombre IUPAC 2-[[1-(ciclopropilmetoxi)-4-hidroxi-2-oxo-quinolina-3-carbonil]amino]acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)C1=C(O)c2ccccc2N(OCC3CC3)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desidustat
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O6/c19-12(20)7-17-15(22)13-14(21)10-3-1-2-4-11(10)18(16(13)23)24-8-9-5-6-9/h1-4,9,21H,5-8H2,(H,17,22)(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1008
Porcentaje de pureza >95%