Learn More
Desidustat, MedChemExpress
Código de producto. 16494856
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494856 100 mg 100 miligramos
16483808 10 mg 10 miligramos
16460187 50 mg 50 miligramos
16446537 5 mg 5 miligramos
16400999 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494856 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103227
MedChemExpress Desidustat is an inhibitor of HIF hydroxylase extracted from patent WO 2014102818 A1, compound example 2.
Desidustat is an inhibitor of HIF hydroxylase extracted from patent WO 2014102818 A1, compound example 2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desidustat
Forma física Solid
CAS 1616690-16-4
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16N2O6
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (30.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C1=C(O)C2=C(N(OCC3CC3)C1=O)C=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 332.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.31
Porcentaje de pureza 98.0%