Description
- Construcción CR
- Para su uso con desecadores
Specifications
Specifications
| Descripción | Tamaño nominal de 200 mm |
| Material | Goma de cloropreno |
| Para utilizar con (equipo) | Para desecadores |
| Tipo de producto | Anillos de sellado del desecador |
| Cantidad | 1 |