Learn More
BRAND™ Desecador con tapa con tirador
Código de producto. 10728051 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
10728051 150 mm cada uno
10470673 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10728051 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 65031
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
El desecador con tapa con tirador incluye un anillo de base tachonado para mejorar la estabilidad.
  • Vidrio de borosilicato 3.3
  • DIN 12491
  • Bridas planas rectificadas con precisión
  • Superficie del anillo de la base tachonado para mejorar la estabilidad y ayudar a prevenir grietas
  • Tapa intercambiable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Tipo de producto Desecador
Incluye Tapa con tirador
Tamaño 150 mm
Altura (métrico) 25,2 mm
Diámetro exterior (métrico) 215 mm