Descripción
- Vidrio de borosilicato 3.3
- DIN 12491
- Bridas planas rectificadas con precisión
- Superficie del anillo de la base tachonado para mejorar la estabilidad y ayudar a prevenir grietas
- Tapa intercambiable
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Tipo de producto | Desecador |
| Incluye | Tapa con tirador |
| Tamaño | 200 mm |
| Altura (métrico) | 30,9 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 270 mm |