Learn More
Sal del ácido trifluoroacético de deshidroximetillosartán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deshydroxymethyl Losartan Trifluoroacetic Acid Salt |
| CAS | 1215727-33-5 |
| Fórmula molecular | C21 H21 Cl N6 . C2 H F3 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Losartan Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21ClN6.C2HF3O2/c1-2-3-8-20-23-19(22)14-28(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)21-24-26-27-25-21;3-2(4,5)1(6)7/h4-7,9-12,14H,2-3,8,13H2,1H3,(H,24,25,26,27);(H,6,7) |
| SMILES | CCCCc1nc(Cl)cn1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nn[nH]n4.OC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 5-[2-[4-[(2-butil-4-cloro-imidazol-1-il)metil]fenil]fenil]-2H-tetrazol; ácido 2,2,2-trifluoroacético |
| Peso molecular (g/mol) | 506.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 506.1445 |