Learn More
Diclorhidrato de deshidroxietilopipramol (diclorhidrato de 5-(3-piperazin-1-il-propil)-5H-dibenzo[b,f]azepina), LoGiCal
Código de producto. 30458524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458524 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458524 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0422.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride
CAS 2727065-82-7
Nombres de analitos o componentes Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H25 N3 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-(3-Piperazin-1-yl-propyl)-5H-dibenzo[b,f]azepine Dihydrochloride, Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N3.2ClH/c1-3-8-20-18(6-1)10-11-19-7-2-4-9-21(19)24(20)15-5-14-23-16-12-22-13-17-23;;/h1-4,6-11,22H,5,12-17H2;2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.C(CN1CCNCC1)CN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24
Nombre IUPAC 11-(3-piperazin-1-ilpropil)benzo[b][1]benzazepina; diclorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 392.37
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.1582 g/mol