Learn More
Deshidroxietoxi-ticagrelor, TRC
Código de producto. 30004670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004670 5 mg 5 miligramos
30005511 10 mg 10 miligramos
30006054 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2900455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220347-05-7
Fórmula molecular C21 H24 F2 N6 O3 S
Peso molecular (g/mol) 478.52
Sinónimo (1S,2R,3S,4R)-4-[7-[[(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropyl]amino]-5-(propylthio)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-1,2,3-cyclopentanetriol, AR-C 124910XX
Nombre IUPAC (1S,2R,3S,4R)-4-[7-[[(1R,2S)-2-(3,4-difluorofenil)ciclopropil]amino]-5-propilsulfaniltriazolo[4,5-d]pirimidina-3-il]ciclopentano-1,2,3-triol
SMILES CCCSc1nc(N[C@@H]2C[C@H]2c3ccc(F)c(F)c3)c4nnn([C@@H]5C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)c4n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deshydroxyethoxy Ticagrelor
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24F2N6O3S/c1-2-5-33-21-25-19(24-13-7-10(13)9-3-4-11(22)12(23)6-9)16-20(26-21)29(28-27-16)14-8-15(30)18(32)17(14)31/h3-4,6,10,13-15,17-18,30-32H,2,5,7-8H2,1H3,(H,24,25,26)/t10-,13+,14+,15-,17-,18+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.1599
Porcentaje de pureza >95%