Learn More
Deshidroxi-Sotalol Cloruro, TRC
Código de producto. 30363144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363144 10 mg 10 miligramos
30361233 50 mg 50 miligramos
30360239 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29005510MG
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16974-44-0
Fórmula molecular C12 H20 N2 O2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 292.83
Sinónimo N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC N-[4-[2-(propano-2-ilamino)etil]fenil] metanosulfonamida; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)NCCc1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20N2O2S.ClH/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16;/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1012