Learn More
Desfuroil ceftiofur S-acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desfuroyl Ceftiofur S-Acetamide |
| CAS | 120882-25-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 H18 N6 O6 S3 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | (6R,7R)-3-[[(2-Amino-2-oxoethyl)thio]methyl]-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N6O6S3/c1-28-21-9(7-4-31-16(18)19-7)12(24)20-10-13(25)22-11(15(26)27)6(3-30-14(10)22)2-29-5-8(17)23/h4,10,14H,2-3,5H2,1H3,(H2,17,23)(H2,18,19)(H,20,24)(H,26,27)/b21-9-/t10-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CSCC(=O)N)\c3csc(N)n3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-3-[(2-amino-2-oxo-etil)sulfanilmetil]-7-[[(2Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-metoxiimino-acetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 486.54 |
| Mostrar más |