Learn More
Desfluorolinezolid, Mikromol™
Descripción
Desfluorolinezolid
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Defluoro Linezolid |
| CAS | 556801-15-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Defluoro Linezolid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16H21N3O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21N3O4/c1-12(20)17-10-15-11-19(16(21)23-15)14-4-2-13(3-5-14)18-6-8-22-9-7-18/h2-5,15H,6-11H2,1H3,(H,17,20)/t15-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 319.36 |
| Cantidad | 25 mg |
| Mostrar más |