Learn More
Desfluoro Fluvoxcetona, TRC
Código de producto. 30353966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353966 25 mg 25 miligramos
30349651 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30353966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28992525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391053-78-3
Fórmula molecular C13H16F2O2
Peso molecular (g/mol) 242.26
Sinónimo (4-Methoxybutyl)(4-difluoromethylphenyl)methanone, Desfluoro EP Impurity D 5-Methoxy-1-[4-(difluoromethyl)phenyl]-1-pentanone
SMILES COCCCCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desfluoro Fluvoxketone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16F2O2/c1-17-9-3-2-4-12(16)10-5-7-11(8-6-10)13(14)15/h5-8,13H,2-4,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1118