Learn More
Desfluoro Fluvoxamina, TRC
Código de producto. 30358691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358691 10 mg 10 miligramos
30352534 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28997510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217214-94-2
Fórmula molecular C15 H22 F2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 300.34
Sinónimo 1-Pentanone, 1-[4-(difluoromethyl)phenyl]-5-methoxy-, O-(2-aminoethyl)oxime, 2-[[[1-[4-(Difluoromethyl)phenyl]-5-methoxypentylidene]amino]oxy]ethanamine, Desfluorofluvoxamine, Defluoro fluvoxamine
Nombre IUPAC 2-[[1-[4-(difluorometil)fenilo]-5-metoxipentilideno]aminooxietanola
SMILES COCCCCC(=NOCCN)c1ccc(cc1)C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material desfluoro Fluvoxamine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22F2N2O2/c1-20-10-3-2-4-14(19-21-11-9-18)12-5-7-13(8-6-12)15(16)17/h5-8,15H,2-4,9-11,18H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1649