Learn More
Desfluoro Bicalutamida, TRC
Código de producto. 30355686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355686 1 mg 1 miligramo
30349251 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30355686 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2899551MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90357-05-4
Fórmula molecular C18H15F3N2O4S
Peso molecular (g/mol) 412.38
Sinónimo Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-3-(phenylsulfonyl)-, Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-3-(phenylsulfonyl)-, (±)-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-3-(phenylsulfonyl)propanamide, (2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-3-(phenylsulfonyl)propanamide, Desfluoro Bicalutamide
Nombre IUPAC 3-(benzenosulfonil)-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenilo]-2-hidroxi-2-metilpropanamida
SMILES CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desfluoro Bicalutamide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15F3N2O4S/c1-17(25,11-28(26,27)14-5-3-2-4-6-14)16(24)23-13-8-7-12(10-22)15(9-13)18(19,20)21/h2-9,25H,11H2,1H3,(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.0705