Learn More
Desfesoterodine, MedChemExpress
Código de producto. 16497946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497946 100 mg 100 miligramos
16494107 50 mg 50 miligramos
16488208 10 mg 10 miligramos
16460648 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY76569
MedChemExpress Desfesoterodine (PNU-200577) is a potent and selective muscarinic receptor (mAChR) antagonist with a KB and a pA2 of 0.84 nM and 9.14, respectively. Desfesoterodine is a major pharmacologically active metabolite of Tolterodine (PNU-200583; HY-A0024) and Fesoterodine (HY-70053). Desfesoterodine improves cerebral infarction induced detrusor overactivity in rats.
Desfesoterodine (PNU-200577) is a potent and selective muscarinic receptor (mAChR) antagonist with a KB and a pA2 of 0.84 nM and 9.14, respectively. Desfesoterodine is a major pharmacologically active metabolite of Tolterodine (PNU-200583
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desfesoterodine
CAS 207679-81-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H31NO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo PNU-200577 5-Hydroxymethyl Tolterodine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (292.83 mM)
SMILES OC1=C(C=C(CO)C=C1)[C@@H](C2=CC=CC=C2)CCN(C(C)C)C(C)C
Peso molecular (g/mol) 341.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.49
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation