Learn More
Desetilterbutilazina-d9 (terc-butil-d9), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desethyl Terbuthylazine-d9 |
| CAS | 1219798-52-3 |
| Fórmula molecular | C7 2H9 H3 Cl N5 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H12ClN5/c1-7(2,3)13-6-11-4(8)10-5(9)12-6/h1-3H3,(H3,9,10,11,12,13)/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Nc1nc(N)nc(Cl)n1)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-4-N-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 210.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.1346 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |