Learn More
Clorhidrato de desetiloxibutinina, Mikromol™
Código de producto. 17982036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17982036 100 mg 100 miligramos
17942296 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17982036 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0047.11
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de desetiloxibutinina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desethyloxybutynin Hydrochloride
CAS 81039-77-2
Nombres de analitos o componentes Desethyloxybutynin Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H27 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Desethyloxybutynin Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCNCC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 4-(etilamino)but-2-inil 2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetato; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 365.89
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1758 g/mol