Learn More
Diclorhidrato de desetilhidroxicloroquina, LoGiCal
Código de producto. 30459838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459838 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459838 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0764.02
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride
CAS 2732277-18-6
Nombres de analitos o componentes Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H22 Cl N3 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Desethylhydroxychloroquine dihydrochloride, Cletoquine dihydrochloride, 2-[[(4RS)-4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]amino]ethan-1-ol dihydrochloride, 2-[[4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]amino]ethan-1-ol dihydrochloride, Hydroxychloroquine Sulfate Impurity C as Dihydrochloride, Hydroxychloroquine Impurity C as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22ClN3O.2ClH/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16;;/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20);2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.CC(CCCNCCO)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Nombre IUPAC 2-[4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]pentilamino]etanol;diclorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 380.74
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.0985 g/mol