Learn More
Desetileno Posaconazol N, N'-Diformilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desethylene Posaconazole N,N'-Diformyl |
| CAS | 357189-95-8 |
| Fórmula molecular | C37 H40 F2 N8 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,5-Anhydro-1,3,4-trideoxy-2-C-(2,4-difluorophenyl)-4-[[4-[[2-[[4-[1-[(1S,2S)-1-ethyl-2-hydroxypropyl]-1,5-dihydro-5-oxo-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]formylamino]ethyl]formylamino]phenoxy]methyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-D-threo-pentitol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H40F2N8O6/c1-3-35(26(2)50)47-36(51)46(23-42-47)31-7-5-29(6-8-31)43(24-48)14-15-44(25-49)30-9-11-32(12-10-30)52-18-27-17-37(53-19-27,20-45-22-40-21-41-45)33-13-4-28(38)16-34(33)39/h4-13,16,21-27,35,50H,3,14-15,17-20H2,1-2H3/t26-,27+,35-,37-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@@H]([C@H](C)O)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N(CCN(C=O)c3ccc(OC[C@@H]4CO[C@](Cn5cncn5)(C4)c6ccc(F)cc6F)cc3)C=O |
| Nombre IUPAC | N-[2-[4-[[(3R,5R)-5-(2,4-difluorofenilo)-5-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)tetrahidrofurano-3-il]metaxi]-N-formil-anilino]etilo-N-[4-[1-[(1S,2S)-1-etil-2-hidroxi-propil]-5-oxo-1,2,4-triazol-4-il]fenil]formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 730.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 730.3039 |