Learn More
Desetileno Norfloxacino Cloruro, TRC
Código de producto. 30011712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011712 25 mg 25 miligramos
30006264 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28976025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797116-86-9
Fórmula molecular C14 H16 F N3 O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 329.75
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-[(2-aminoethyl)amino]-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, hydrochloride (1:1), 7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride, 7-((2-Aminoethyl)amino)-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, Desethylene Norfloxacin hydrochloride
Nombre IUPAC ácido 7-(2-aminoetilamino)-1-etil-6-fluoro-4-oxoquinolina-3-carboxílico; Cloruro
SMILES Cl.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(NCCN)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16FN3O3.ClH/c1-2-18-7-9(14(20)21)13(19)8-5-10(15)11(6-12(8)18)17-4-3-16;/h5-7,17H,2-4,16H2,1H3,(H,20,21);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.0942