Learn More
Desetilendiene Gatifloxacino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desethylene Gatifloxacin |
| CAS | 172426-87-8 |
| Fórmula molecular | C17 H20 F N3 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20FN3O4/c1-8(19)6-20-13-12(18)5-10-14(16(13)25-2)21(9-3-4-9)7-11(15(10)22)17(23)24/h5,7-9,20H,3-4,6,19H2,1-2H3,(H,23,24) |
| SMILES | COc1c(NCC(C)N)c(F)cc2C(=O)C(=CN(C3CC3)c12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 7-(2-aminopropilamino)-1-ciclopropil-6-fluoro-8-metoxi-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 349.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 349.1438 |