Learn More
Desetileno ciprofloxacino, cloruro, TRC
Código de producto. 30007696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007696 5 mg 5 miligramos
30008599 10 mg 10 miligramos
30007077 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007696 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2891505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 528851-31-2
Fórmula molecular C15 H16 F N3 O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 341.77
Sinónimo 7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride (1:1), 7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid monohydrochloride, 7-(2-Aminoethylamino)-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride, Ciprofloxacin Ethylenediamine Compound Hydrochloride, Ciprofloxacin Ethylenediamine Analog, Desethylene Ciprofloxacin Hydrochloride, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-[(2-aminoethyl)-amino]-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride
Nombre IUPAC ácido 7-(2-aminoetilamino)-1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxoquinolina-3-carboxílico; Cloruro
SMILES Cl.NCCNc1cc2N(C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc1F)C3CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desethylene Ciprofloxacin Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16FN3O3.ClH/c16-11-5-9-13(6-12(11)18-4-3-17)19(8-1-2-8)7-10(14(9)20)15(21)22;/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.0942
Porcentaje de pureza >95%