Learn More
Desetileno Ciprofloxacino-d4, Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30351455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351455 1 mg 1 miligramo
30351314 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30351455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2891521MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330261-13-6
Fórmula molecular C15H13D4ClFN3O3
Peso molecular (g/mol) 345.79
Sinónimo 7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid-d4, Enrofloxacin Imp. G-d4 (EP), HCl, M1-Ciprofloxacin-d4
SMILES Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])Nc1cc2N(C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc1F)C3CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desethylene Ciprofloxacin-d4, Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16FN3O3.ClH/c16-11-5-9-13(6-12(11)18-4-3-17)19(8-1-2-8)7-10(14(9)20)15(21)22;/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22);1H/i3D2,4D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1194