Learn More
Desetileno Aripiprazol, TRC
Código de producto. 30136405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136405 50 mg 50 miligramos
30137507 25 mg 25 miligramos
30003387 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28912550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216394-63-6
Fórmula molecular C21 H25 Cl2 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 422.35
Sinónimo Aripiprazole Desethylene Impurity
Nombre IUPAC 7-[4-[2-(2,3-dicloroanilino)etilamino]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolina-2-una
SMILES Clc1cccc(NCCNCCCCOc2ccc3CCC(=O)Nc3c2)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desethylene Aripiprazole
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25Cl2N3O2/c22-17-4-3-5-18(21(17)23)25-12-11-24-10-1-2-13-28-16-8-6-15-7-9-20(27)26-19(15)14-16/h3-6,8,14,24-25H,1-2,7,9-13H2,(H,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.1324