Learn More
Desetildesisopropil Atrazina, TRC
Código de producto. 30008253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008253 5 g 5 g
17933525 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008253 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2891005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3397-62-4
Fórmula molecular C3 H4 Cl N5
Peso molecular (g/mol) 145.55
Sinónimo s-Triazine, 2,4-diamino-6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-6-chloro-1,3,5-triazine, 2,4-Diamino-6-chloro-s-triazine, 2,4-Diamino-6-chlorotriazine, 2-Chloro-1,3,5-triazine-4,6-diamine, 2-Chloro-4,6-bis(amino)-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4,6-bisamino-s-triazine, 2-Chloro-4,6-diamino-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4,6-diamino-s-triazine, 4,6-Diamino-2-chloro-s-triazine, 6-Chloro-2,4-diamino-1,3,5-triazine, AtraMod, Chloroammeline, DACT, Deethyldeisopropylatrazine, Deisopropyldeethyl atrazine, Desethyldesisopropylatrazine, Didealkylatrazine, Dideethylsimazine, ENT 50982, G 28273, NSC 680830, NSC 7965
Nombre IUPAC 6-cloro-1,3,5-triazina-2,4-diamina
SMILES Nc1nc(N)nc(Cl)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atrazine-desethyl-desisopropyl
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.0155