Learn More
Desetildesisopropil Atrazina-13C3, TRC
Product Code. 30011288
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Unit Size:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30011288 10 mg 10 miligramos
30004300 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30011288 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD28910210MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1216850-33-7
Fórmula molecular 13C3 H4 Cl N5
Peso molecular (g/mol) 148.53
Sinónimo Atrazine-desethyl-desisopropyl 13C3, 6-Chloro-2,4-diamino-1,3,5-triazine 13C3 (2,4,6-13C3), Atrazine-desethyl-desisopropyl 13C3 (2,4,6-13C3)
Nombre IUPAC 6-cloro-(2,4,6-^{13}C_{3})1,3,5-triazina-2,4-diamina
SMILES N[13c]1n[13c](N)n[13c](Cl)n1
Specifications
Nombre del producto químico o material Desethyl-desisopropyl Atrazine-13C3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0256
Porcentaje de pureza >95%