Learn More
Clorhidrato de desetilclomifeno, Mikromol™
Código de producto. 30051285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051285 100 mg 100 miligramos
30050682 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051285 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0650.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de desetilclomifeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desethylclomifene Hydrochloride
CAS 1310815-19-0
Nombres de analitos o componentes Desethylclomifene Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H24 Cl N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Desethylclomifene Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C24H24ClNO.ClH/c1-2-26-17-18-27-22-15-13-20(14-16-22)23(19-9-5-3-6-10-19)24(25)21-11-7-4-8-12-21;/h3-16,26H,2,17-18H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCNCCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 2-[4-(2-cloro-1,2-difeniletenil)fenoxi]-N-etiletanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 414.37
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.1313 g/mol