Learn More
Clorhidrato de desetilclomifeno, LoGiCal
Código de producto. 30461125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461125 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461125 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0650.03
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desethylclomifene Hydrochloride
CAS 1310815-19-0
Nombres de analitos o componentes Desethylclomifene Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H24 Cl N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Desethylclomifene Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C24H24ClNO.ClH/c1-2-26-17-18-27-22-15-13-20(14-16-22)23(19-9-5-3-6-10-19)24(25)21-11-7-4-8-12-21;/h3-16,26H,2,17-18H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCNCCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 2-[4-(2-cloro-1,2-difeniletenil)fenoxi]-N-etiletanamina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 414.37
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.1313 g/mol