Learn More
Desetilcarbamoil Cabergolina, TRC
Código de producto. 30358685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358685 50 mg 50 miligramos
30360714 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358685 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28886050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85329-86-8
Fórmula molecular C23 H32 N4 O
Peso molecular (g/mol) 380.53
Sinónimo (8β)-N-[3-(dimethylamino)propyl]-6-(2-propen-1-yl)ergoline-8-carboxamide, FCE 21590, (6aR,9R,10aR)-N-[3-(Dimethylamino)propyl]-7-(prop-2-enyl)-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide, Cabergoline Imp. D (EP)
Nombre IUPAC (6aR,9R,10aR)-N-[3-(dimetilamino)propil]-7-prop-2-enil-6,6a,8,9,10,10a-hexahidro-4H-indolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida
SMILES CN(C)CCCNC(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desethylcarbamoyl Cabergoline
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32N4O/c1-4-10-27-15-17(23(28)24-9-6-11-26(2)3)12-19-18-7-5-8-20-22(18)16(14-25-20)13-21(19)27/h4-5,7-8,14,17,19,21,25H,1,6,9-13,15H2,2-3H3,(H,24,28)/t17-,19-,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.2576