Learn More
Clorhidrato de desetilamiodarona 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30457765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30457765 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457765 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0697.0301
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desethylamiodarone HCl
CAS 96027-74-6
Nombres de analitos o componentes N-Desethylamiodarone HCl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H25 I2 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(ethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone Hydrochloride (Desethylamiodarone Hydrochloride), Amiodarone Hydrochloride Imp. B (EP), Amiodarone Imp. B (EP), (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(ethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone Hydrochloride, Amiodarone Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Desethylamiodarone Hydrochloride, Amiodarone Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Amiodarone Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25I2NO3.ClH/c1-3-5-9-20-21(16-8-6-7-10-19(16)29-20)22(27)15-13-17(24)23(18(25)14-15)28-12-11-26-4-2;/h6-8,10,13-14,26H,3-5,9,11-12H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCNCC)c(I)c3
Nombre IUPAC (2-butil-1-benzofuran-3-il)-[4-[2-(etilamino)etoxi]-3,5-diyodofenil]metanona;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 653.72
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 652.9691 g/mol