Learn More
Desethyl Terbuthylazine, TRC
Código de producto. 30136739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136739 1 g 1 g
30132661 500 mg 500 miligramos
18000060 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2897001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30125-63-4
Fórmula molecular C7 H12 Cl N5
Peso molecular (g/mol) 201.66
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N2-(1,1-dimethylethyl)-, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-(1,1-dimethylethyl)- (9CI), s-Triazine, 2-amino-4-(tert-butylamino)-6-chloro- (8CI), 6-Chloro-N2-(1,1-dimethylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Chloro-4-amino-6-tert-butylamino-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4-amino-6-tert-butylamino-s-triazine, Deethylterbuthylazine, Deethylterbutylazine, Desethylterbuthylazine, Desethylterbutylaszine, Desethylterbutylazine, GS 26379, Terbuthylazine-desethyl, Terbutylazine desethyl
Nombre IUPAC 4-N-tert-butil-6-cloro-1,3,5-triazina-2,4-diamina
SMILES CC(C)(C)Nc1nc(N)nc(Cl)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbuthylazine-desethyl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12ClN5/c1-7(2,3)13-6-11-4(8)10-5(9)12-6/h1-3H3,(H3,9,10,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.0781
Porcentaje de pureza >95%