Learn More
Desetil terbutilazina-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desethyl Terbuthylazine-d9 |
| CAS | 1219798-52-3 |
| Fórmula molecular | C7 2H9 H3 Cl N5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Terbuthylazine-desethyl D9 (tert-butyl D9), N-tert-Butyl-6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diamine D9 (tert-butyl D9) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12ClN5/c1-7(2,3)13-6-11-4(8)10-5(9)12-6/h1-3H3,(H3,9,10,11,12,13)/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(Nc1nc(N)nc(Cl)n1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-4-N-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 210.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.1346 |