Learn More
Desethyl Sildenafil, TRC
Código de producto. 17980425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17980425 1 mg 1 miligramo
17933725 2.5 mg 2.50 miligramo
17940595 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17980425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2896001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139755-91-2
Fórmula molecular C20 H26 N6 O4 S
Peso molecular (g/mol) 446.52
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 1,6-dihydro-5-[2-hydroxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-hydroxyphenyl]sulfonyl]-4-methyl- (9CI), 1,6-Dihydro-5-[2-hydroxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 1H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine, piperazine deriv., 5-[2-Hydroxy-5-(4-methylpiperazinylsulfonyl)phenyl]-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, O-Desethyl sildenafil, 5-[2-Hydroxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Desethylsildenafil
Nombre IUPAC 5-[2-hidroxi-5-(4-metilpiperazina-1-il)sulfonilfenilo]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-D]pirimidina-7-una
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3O)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[2-Hydroxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one (Desethylsildenafil)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26N6O4S/c1-4-5-15-17-18(25(3)23-15)20(28)22-19(21-17)14-12-13(6-7-16(14)27)31(29,30)26-10-8-24(2)9-11-26/h6-7,12,27H,4-5,8-11H2,1-3H3,(H,21,22,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.1736
Porcentaje de pureza >95%