Learn More
Desetil Sildenafil-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desethyl Sildenafil-d3 |
| CAS | 1346603-75-5 |
| Fórmula molecular | C20H23D3N6O4S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5-[2-Hydroxy-5-(4-methyl-d3-piperazinylsulphonyl)phenyl]1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyramidin-7-one, 5-[2-Hydroxy-5-[[4-(methyl-d3)-1-piperazinyl]sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26N6O4S/c1-4-5-15-17-18(25(3)23-15)20(28)22-19(21-17)14-12-13(6-7-16(14)27)31(29,30)26-10-8-24(2)9-11-26/h6-7,12,21H,4-5,8-11H2,1-3H3,(H,22,28)/b19-14+/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)S(=O)(=O)C2=C\C(=C\3/NC(=O)c4c(N3)c(CCC)nn4C)\C(=O)C=C2 |
| Nombre IUPAC | (5E)-1-metil-5-[6-oxo-3-[4-(trideuteriometil)piperazin-1-il]sulfonilciclohexa-2,4-dien-1-ilideno]-3-propil-4H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 449.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.1925 |