Learn More
Desetil sacubitril, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desethyl Sacubitril |
| CAS | 149709-44-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22H25NO5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | [S-(R*,S*)]-γ-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-[1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic Acid, (2R,4S)-4-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-4-[(p-phenylphenyl)methyl]-2-methylbutanoic Acid, (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(3-carboxypropionyl)amino]-2-methylpentanoic Acid, Sacubitrilat, LBQ 657 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25NO5/c1-15(22(27)28)13-19(23-20(24)11-12-21(25)26)14-16-7-9-18(10-8-16)17-5-3-2-4-6-17/h2-10,15,19H,11-14H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)/t15-,19+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](C[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)CCC(=O)O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 383.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.1733 |
| Mostrar más |