Learn More
(-)-Desetil metil Etodolac, TRC
Código de producto. 30364664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364664 100 mg 100 miligramos
30355568 25 mg 25 miligramos
30348975 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD289485100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109518-50-5
Fórmula molecular C16H19NO3
Peso molecular (g/mol) 273.33
Sinónimo USP Etodolac Related Compound A, (-)-8-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydro-1-methylpyrano[3,4-b]indole-1-acetic Acid, Etodolac EP Impurity C
Nombre IUPAC 2-[(1R)-8-etil-1-metil-4,9-dihidro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-il]ácido acético
SMILES CCc1cccc2c3CCO[C@](C)(CC(=O)O)c3[nH]c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Desethyl Methyl Etodolac
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO3/c1-3-10-5-4-6-11-12-7-8-20-16(2,9-13(18)19)15(12)17-14(10)11/h4-6,17H,3,7-9H2,1-2H3,(H,18,19)/t16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1365