Learn More
Clorhidrato de desetil fenfluramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norfenfluramine Hydrochloride |
| CAS | 673-18-7 |
| Fórmula molecular | C10 H12 F3 N . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Norfenfluramine Hydrochloride, Benzeneethanamine, α-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, α-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, α-methyl-m-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), (±)-Norfenfluramine hydrochloride, DL-Norfenfluoramine hydrochloride, Norfenfluramine hydrochloride, d,l-Norfenfluramine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12F3N.ClH/c1-7(14)5-8-3-2-4-9(6-8)10(11,12)13;/h2-4,6-7H,5,14H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(N)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1-[3-(trifluorometil)fenil]propan-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 239.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0689 |