Learn More
Desethyl Felodipina, TRC
Código de producto. 30358676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358676 50 mg 50 miligramos
30357488 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28924050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123853-39-4
Fórmula molecular C16H15Cl2NO4
Peso molecular (g/mol) 356.2
Sinónimo 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2',3'-dichlorophenyl)-5-carboxymethyl-3-pyridinecarboxylic acid, H 152/81, 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-Pyridinedicarboxylic Acid Monomethyl Ester
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desethyl Felodipine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15Cl2NO4/c1-7-11(15(20)21)13(9-5-4-6-10(17)14(9)18)12(8(2)19-7)16(22)23-3/h4-6,13,19H,1-3H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.0378