Learn More
Desetil dabigatrán etexilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desethyldabigatran Etexilate |
| CAS | 212321-78-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C32 H37 N7 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Desethyl Dabigatran Etexilate, BIBR 1087 SE, N-[[2-[[[4-[[[(Hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-β-alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H37N7O5/c1-3-4-5-8-19-44-32(43)37-30(33)22-10-13-24(14-11-22)35-21-28-36-25-20-23(12-15-26(25)38(28)2)31(42)39(18-16-29(40)41)27-9-6-7-17-34-27/h6-7,9-15,17,20,35H,3-5,8,16,18-19,21H2,1-2H3,(H,40,41)(H2,33,37,43) |
| SMILES | CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)O)c4ccccn4)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[[2-[[4-(N-hexoxicarbonilcarbamimidoil)anilino]metil]-1-metilbencimidazol-5-carbonil]-piridin-2-ilamino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 599.68 |
| Mostrar más |