Learn More
Desethil Cloroquina, TRC
Código de producto. 17982565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17982565 2.5 mg 2.50 miligramo
17903375 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17982565 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2887352.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1476-52-4
Fórmula molecular C16 H22 Cl N3
Peso molecular (g/mol) 291.82
Sinónimo N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1-ethyl-1,4-pentanediamine, Deethylchloroquine, Monodeethylchloroquine, NSC 13254, WR 29623, Desethyl Cloroquine
Nombre IUPAC 4-N-(7-cloroquinolina-4-il)-1-N-etilpentano-1,4-diamina
SMILES CCNCCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desethylchloroquine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1502
Porcentaje de pureza >95%