Learn More
Desethil Cloroquina, TRC
Código de producto. 17903375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17903375 25 mg 25 miligramos
17982565 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17903375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28873525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1476-52-4
Fórmula molecular C16 H22 Cl N3
Peso molecular (g/mol) 291.82
Sinónimo N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1-ethyl-1,4-pentanediamine, Deethylchloroquine, Monodeethylchloroquine, NSC 13254, WR 29623, Desethyl Cloroquine
Nombre IUPAC 4-N-(7-cloroquinolina-4-il)-1-N-etilpentano-1,4-diamina
SMILES CCNCCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Specifications
Nombre del producto químico o material Desethylchloroquine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1502
Porcentaje de pureza >95%