Learn More
Desetilcloroquina-d4, TRC
Código de producto. 30350367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30350367 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30350367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28873710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desethyl Chloroquine-d4
CAS 1189971-72-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16H18D4ClN3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Desethyl Chloroquine D4
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20)/i4D2,9D2
SMILES [2H]C([2H])(CC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12)C([2H])([2H])NCC
Peso molecular (g/mol) 295.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1753
Porcentaje de pureza >95