Learn More
Desethyl Azilsartan Medoxomil, TRC
Código de producto. 30349829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349829 100 mg 100 miligramos
30365433 50 mg 50 miligramos
30363249 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30349829 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD289258100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1417576-00-1
Fórmula molecular C28H20N4O8
Peso molecular (g/mol) 540.48
Sinónimo 3-[[2'-(2,5-Dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-4-carboxylic Acid (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl Ester
SMILES CC1=C(COC(=O)c2cccc3NC(=O)N(Cc4ccc(cc4)c5ccccc5C6=NOC(=O)N6)c23)OC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desethyl Azilsartan Medoxomil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H20N4O8/c1-15-22(39-28(36)38-15)14-37-25(33)20-7-4-8-21-23(20)32(26(34)29-21)13-16-9-11-17(12-10-16)18-5-2-3-6-19(18)24-30-27(35)40-31-24/h2-12H,13-14H2,1H3,(H,29,34)(H,30,31,35)
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.1281
Porcentaje de pureza >95%