Learn More
Clorhidrato de desetil amiodarona, TRC
Código de producto. 30011903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011903 25 mg 25 miligramos
30010212 100 mg 100 miligramos
17903845 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011903 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28873125MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96027-74-6
Fórmula molecular C23 H25 I2 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 653.72
Sinónimo (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(ethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone Hydrochloride, Amiodarone Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Desethylamiodarone Hydrochloride
Nombre IUPAC (2-butil-1-benzofurano-3-il)-[4-[2-(etilamino)etoxi]-3,5-diiodofenilo]metano; Cloruro
SMILES Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCNCC)c(I)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desethylamiodarone HCl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25I2NO3.ClH/c1-3-5-9-20-21(16-8-6-7-10-19(16)29-20)22(27)15-13-17(24)23(18(25)14-15)28-12-11-26-4-2;/h6-8,10,13-14,26H,3-5,9,11-12H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 652.9691
Porcentaje de pureza >95%