Learn More
Clorhidrato de desetil amiodarona-d4, TRC
Código de producto. 30357485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30357485 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30357485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2887331MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desethylamiodarone-D4 Hydrochloride
CAS 1189960-80-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C23 2H4 H21 I2 N O3 . Cl H
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25I2NO3.ClH/c1-3-5-9-20-21(16-8-6-7-10-19(16)29-20)22(27)15-13-17(24)23(18(25)14-15)28-12-11-26-4-2;/h6-8,10,13-14,26H,3-5,9,11-12H2,1-2H3;1H/i11D2,12D2;
SMILES Cl.[2H]C([2H])(NCC)C([2H])([2H])Oc1c(I)cc(cc1I)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccccc23
Nombre IUPAC (2-butil-1-benzofuran-3-il)-[3,5-diyodo-4-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(etilamino)etoxi]fenil]metanona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 657.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 656.9942
Porcentaje de pureza >95