Learn More
Desciclohexilformamida Glipizida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide |
| CAS | 1346600-54-1 |
| Fórmula molecular | C14 H16 N4 O3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Pyrazinecarboxamide, N-[2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-6-methyl-, 6-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide, 6-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide, N-Des(cyclohexylaminocarbonyl) Glipizide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-10-8-16-9-13(18-10)14(19)17-7-6-11-2-4-12(5-3-11)22(15,20)21/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,17,19)(H2,15,20,21) |
| SMILES | Cc1cncc(n1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 6-metil-N-[2-(4-sulfamoilfenil)etil]pirazina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 320.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.0943 |